Learn More
Bochem™ Cestillos de cable de acero inoxidable
Place laboratory items in the Bochem™ Stainless Steel Wire Basket, Square, 2 Cross-ties. .
Marca: Bochem™ 10071
Detalles adicionales : Peso : 1.36800kg
Descripción
- Anchura de malla 8 x 8 x 1 mm,
- Cuadrada
- Acero inoxidable
- 2 riostras
Especificaciones
Cestillo de alambre | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
400 x 300 x 200 |