Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Weight, OIML F1, OH
Single body design weight adjusted to meet or exceed 0IML F1 tolerances
76.75€ - 208.00€
Especificaciones
Clasificación | Pesas F1 de OIML |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tolerancia | Cumple o supera OIML F1 |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15673384
|
Ohaus™
11117041 |
100 g |
76.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15683384
|
Ohaus™
11117042 |
200 g |
96.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15742854
|
Ohaus™
11117044 |
1 kg |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Stainless steel construction
- Include a weight case
- Single body design without adjusting cavity
Especificaciones
Pesas F1 de OIML | |
Acero inoxidable | |
Cumple o supera OIML F1 |