Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Weight, OIML E2, OH
Single body design weight adjusted to meet or exceed 0IML E2 tolerances
147.00€ - 184.00€
Especificaciones
Clasificación | Pesas E2 de OIML |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tolerancia | Cumple o supera OIML E2 |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15653384
|
Ohaus™
11117003 |
50 g |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15663384
|
Ohaus™
11117004 |
100 g |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15732854
|
Ohaus™
11117005 |
200 g |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Stainless steel construction
- Include a weight case
- Single body design without adjusting cavity
Especificaciones
Pesas E2 de OIML | |
Acero inoxidable | |
Cumple o supera OIML E2 |