Learn More
Cole-Parmer™ Copa de viscosidad Serie EZ™
Mida la viscosidad con vasos de viscosidad de acero inoxidable. Los vasos de viscosidad de la serie EZ™ proporcionan una forma sencilla y económica de medir la viscosidad. Cuentan con un orificio mecanizado para garantizar su longitud y proporcionan un flujo simétrico.
Marca: Cole-Parmer™ 08700-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Para realizar una medición: Solo tiene que sumergir el vaso en el líquido de prueba para llenarlo. Tras retirar el vaso, mida el tiempo que tarda en producirse la primera interrupción en el flujo de líquido. Cada vaso se suministra con una tabla de conversión para determinar la viscosidad en centistokes (cSt) a partir del tiempo transcurrido.- Cumple las dimensiones especificadas en las normas ASTM D 4212.
- Cumple con ASTM 816, D1084 y D4212
- Vaso y mango de acero inoxidable
- ± 3 % de tolerancia a la producción
- El soporte carrusel de aluminio opcional admite hasta cinco vasos para un almacenamiento sencillo
Especificaciones
Copa de viscosidad | |
Acero inoxidable | |
Una forma sencilla y económica de medir la viscosidad | |
De 79 a 784 cSt |