Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper is an all stainless steel sampler suitable for sampling liquids and suspensions.
Marca:  Sampling Systems™ 5170A-50
Detalles adicionales : Peso : 0.15640kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15809371
  • 169.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tomamuestras de un solo punto
  • Acero inoxidable 304
  • Inserte el tomamuestras en el producto para el líquido flujo en el tomamuestras
  • Levante la varilla de control central para descargar la muestra
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (AISI 304)
Líquidos de baja viscosidad
460 mm
50 mL
32 mm