Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless Steel Union Tees
Give low dead-volume connections for optimum chromatography.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 1034180
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15299113
  • 107.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bajo volumen muerto
  • Conectores a prueba de fugas para aplicaciones de alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
Unión en T de acero inoxidable de 1,52 mm × 1,52 mm × 1,52 mm (1/8 pulgadas × 1/16 pulgadas × 1/16 pulgadas)
1,58 × 1,58 × 1,58 mm (1/8 × 1/16 × 1/16 pulgadas)
Acero inoxidable