Learn More
Fisherbrand™ Tubos de andamiaje con tapones en los extremos
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Los tubos de andamiaje Fisherbrand™ con tapones en los extremos están fabricados en acero inoxidable duradero.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Aproximadamente 13 mm de diámetro
- Disponibles en diversas longitudes
- Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Acero inoxidable | |
250 mm | |
Tubo |