Learn More
Ohaus™ Soporte para bolsa de acero inoxidable
El soporte para tubos de acero inoxidable OHAUS™ proporciona un soporte seguro para los tubos de sujeción.
Marca: Ohaus™ 30400206
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- OHAUS ofrece una gran selección de accesorios que pueden ser Se utiliza en todos los mezcladores de vórtice OHAUS
- Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
- Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
- Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
Especificaciones
Microtubos de 1,5 a 2 ml | |
Soporte para tubos | |
Acero inoxidable | |
Soporte para tubos de acero inoxidable de 1,5-2,0 ml |