Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca: RETSCH 60.168.000315
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador de tamiz vibratorio AS 450 | |
100 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
450mm | |
315 μm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad |