Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200mm Dia., with Inspection Certificate
Marca: RETSCH 60.231.000200
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
50 mm |
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas | |
200mm | |
200 μm | |
ISO 3310/1 y ASTM E 11 |