Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200mm Dia., with Inspection Certificate
Marca:  RETSCH 60.231.000500
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10769512
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
50 mm
Separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
200mm
500 μm
ISO 3310/1 y ASTM E 11