Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH, with Perforated Plates with Slotted Holes
Marca: RETSCH 60.180.001700
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Con certificado de conformidad |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
200mm | |
1,7mm | |
ISO 5223 | |
50 mm |