Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Úselos para la separación, fraccionamiento o determinación del tamaño de partículas. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable tienen una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm. Disponibles en una amplia gama de tamaños de poro inferiores a 1 mm.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
- Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
- Diámetro: 200 mm
- Altura: 50 mm
- ISO 3310/1
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
200mm | |
106 μm | |
ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323. | |
50 mm |