Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 25mmH, in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Marca: RETSCH 60.123.000020
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
25 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
200mm | |
20 μm | |
ASTM E 11 | |
Con certificado de conformidad |