Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca: RETSCH 60.106.002360
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
40 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
100mm | |
2,36mm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad |