Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.222-043
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Resisten el calor hasta 170 °C | |
400 μm | |
50 mm | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
400 μm | |
Interior: 25 mm |