Learn More
Bochem™ Pinzas de retorta estándar de acero inoxidable con corcho
Fabricadas con acero inoxidable. Las pinzas de sujeción estándar de acero inoxidable con corcho Bochem™ están disponibles en dos tipos: redondo y en ángulo.
Marca:  Bochem™ 5404
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637721
  • 36.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Abrazadera de retorta
  • Acero inoxidable
  • Dos tipos: Mordazas redondas y mordazas en ángulo
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Acero inoxidable
150 mm
80 mm
Pinza de soporte
80 mm
Forma redonda