Learn More
Tenak™ Gradilla estándar de acero inoxidable
Utilice las gradillas de congelador vertical de acero inoxidable Tenak™ para cajas criogénicas para sus necesidades de almacenamiento criogénico. Existe una gran variedad de gradillas de acero inoxidable para adaptarse a diferentes alturas y cantidades para los congeladores de laboratorio.
Marca: Tenak™ TE23182
Detalles adicionales : Peso : 2.09000kg
Descripción
- Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
- Acero inoxidable
- Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Gradilla estándar | |
3 x 5 | |
Acero inoxidable | |
12 | |
Congeladores verticales | |
1 unidad | |
240 mm |
Sí | |
Cajas (12) | |
12 | |
Compatible con todas las marcas y modelos de congelador | |
1 | |
139 mm | |
558 mm |