Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
Brand: Bochem™ 5001
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Description
- Pies ampliados, planos y pesados para estabilidad
- 1 pie ajustable
- Protección de caucho antideslizamiento
- Rosca M10
Specifications
Acero inoxidable (18/10) | |
250 mm | |
Rosca M10 | |
Plano | |
|
|
1,9 kg |
3 mm | |
160 mm | |
Base de soporte | |
M10 | |
1 unidad |