Learn More
Memmert™ Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación)
Stainless steel slide-in bottom drip tray
Marca: Memmert™ HPP410ecoE29726
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Borde de 15 mm
Especificaciones
Bandeja antigoteo deslizante de acero inoxidable, borde de 15 mm (puede afectar a la distribución de la temperatura). No puede utilizarse junto con la opción K1 | |
HPP410eco | |
15 mm |