Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Marca:  Kinematica™ 35095010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10532274
  • 188.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tamiz
PX MFC 90 D
Acero inoxidable
1 mm