Learn More
Varilla de acero inoxidable, 3,175 mm de diámetro, tipo 303, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013475.BV
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11366838
  • 28.20€ / 30 cm
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel rod, Type 303
Fe:Cr:Ni; 73:18:9 wt%
30 cm
3.175mm (0.125 in.) dia.
MFCD00148499
Varilla
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
RUO – Research Use Only