Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Perforated Base Tray
Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly on the base of the bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Replacement Base Trays promote thermal convection in the bath.
Marca: Grant Instruments™ SBT2
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño.Las bandejas base de repuesto de acero inoxidable de Grant Instruments™ promueven la convección térmica en el baño.
- Bandeja base de acero inoxidable para usar con Sub Aqua Pro de 2 l
Especificaciones
SAP2 | |
Bandeja de base perforada | |
Acero inoxidable |