Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Perforated Base Tray
Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly on the base of the bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Replacement Base Trays promote thermal convection in the bath.
Marca:  Grant Instruments™ SBT6
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11406417
  • 112.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño.Las bandejas base de repuesto de acero inoxidable de Grant Instruments™ promueven la convección térmica en el baño.
  • Para su uso con baños de agua sin agitación de la serie SBB Aqua Plus y LSB Series Pro
  • Elija entre una variedad de tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
DMU5, SAP2/5, JBN5
Bandeja de base SBT6