Learn More
Hamilton™ Cartuchos protectores analíticos PRP-X300 de acero inoxidable
Marca: Hamilton™ 79453
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Especificaciones
5/pack | |
20 mm | |
Cartucho protector de repuesto | |
PRP-X300 | |
PSDVB/ácido sulfónico |
12-20 μm | |
29,99 bar (5000 psi) | |
2,1 mm | |
Acero inoxidable | |
Cartucho de repuesto de precolumnas |