Learn More
Polvo de acero inoxidable, malla - 10 + 20, Tipo 316-L, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315777
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stainless Steel powder, Type 316-L
Color Gris
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Densidad 1.57 g/mL
Número MDL MFCD00148499
Cantidad 500 g
Tamaño de malla −10+20 Mesh
Formulario Polvo