Learn More
Polvo de acero inoxidable, malla - 10 + 20, Tipo 316-L, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043458.A3
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11305777
  • 237.00€ / 2 Kg
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MFCD00148499
−10+20 Mesh
Stainless Steel powder, Type 316-L
1.57 g/mL
2 kg
Polvo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos