Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Marca: De Buyer™ 337130
Detalles adicionales : Peso : 0.64000kg
Especificaciones
Recipiente para pastas | |
Para hacer mezclas, combinaciones, batido vertical, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación | |
145mm | |
Semirredondo |
Acero inoxidable | |
Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno | |
Unidad | |
7L |