Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Marca: De Buyer™ 3250.28
Detalles adicionales : Peso : 0.46000kg
Especificaciones
Recipiente para pastas | |
Para hacer mezclas, combinaciones, batido, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación o de ingredientes | |
125 mm | |
Fondo plano | |
5,5 L |
Acero inoxidable | |
Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno | |
Unidad | |
Estéril |