Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Marca: De Buyer™ 3250.24
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Recipiente para pastas | |
Para hacer mezclas, combinaciones, batido, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación o de ingredientes | |
112 mm | |
Fondo plano | |
3,5 L |
Acero inoxidable | |
Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno | |
Unidad | |
Estéril |