Learn More
UVP Transiluminador del modelo M-26XV de acero inoxidable
Se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP.
Marca: UVP 95-0413-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La gama de transiluminadores de sobremesa UVP se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP. Utilizan tubos de 8 W y tienen un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos. Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Las unidades de longitud de onda única tienen ajustes de intensidad alta, media y baja, lo que hace que las unidades sean adecuadas para la visualización y el corte de banda. Las unidades de longitud de onda doble y 3UV tienen un único ajuste de intensidad. Transiluminador de sobremesa de longitud de onda única y doble, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 122 mm; transiluminador de sobremesa 3UV, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 137 mmEspecificaciones
Variable | |
302 nm | |
122 mm | |
Transiluminador | |
250 x 260 mm | |
250 x 260 mm | |
230 V |
UV de sobremesa | |
356 mm | |
279 mm | |
Sistema de adquisición de imágenes UVP | |
230 V, 50 Hz | |
M-26XV | |
50 Hz |