Learn More
Hamilton™ Custom Kel-F Hub Needles
Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers.
Marca:  Hamilton™ 7750-21
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11532455
  • 167.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponibles en varios calibres
  • Se suministra en un paquete de 6
  • Estilo de punta personalizado
  • Esterilizable en autoclave
  • Esterilizable en gas
  • Para conos Kel-F
  • Longitud personalizada
  • Punta Luer de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
30 G
0,31 mm
6/paq.
2, 3 o 4
Cónico estándar
Stainless Steel
0,16 mm
Aguja con cono Kel-F Luer Lock
Entre 9,5 y 304 mm
Jeringas y conectores LT y TLL