Learn More
Linker Industrietechnik™ Tapa de acero inoxidable para tamices de 100 mm de diámetro
Cubra tamices para evitar la pérdida de muestra durante el proceso de separación. Esta tapa de acero inoxidable se adapta a tamices con 100 mm de diámetro y se recomienda para tamices con una altura de 25 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200-901
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
La tapa de acero inoxidable se puede utilizar con tamices de ensayo de 100 mm de diámetro que tienen una altura interna de 35 mm.Especificaciones
Para tamices con unas dimensiones de 100 mm × 35 mm (diámetro × altura interna) | |
1Cada una | |
Acero inoxidable |
100mm | |
Tapa estándar |