Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
Marca:  Sampling Systems™ A643-200
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15849701
  • 16.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Montaje de intensidad leve
  • Acero inoxidable
  • Construcción completamente soldada
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Pala
200 mL
205 mm
75 mm
Acero inoxidable
Pulido
135 mm