Learn More
Bochem™ Cestillos graduados de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
Marca: Bochem™ 8321
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Tipo 1: con anillo base
- Tipo 2: sin anillo base
- Graduado por 1 litro
- Las tapas deben solicitarse por separado
Especificaciones
Cestillo graduado | |
Acero inoxidable (18/10) | |
210 mm |
8 L | |
285 mm | |
Tapa |