Learn More
Gasa de alambre de acero inoxidable, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,14 mm de diámetro, tipo 316, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046574.FL
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Stainless Steel gauze, Type 316 | |
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% | |
75 x 75 mm | |
80 Mesh | |
Tela de alambre |
80 mesh woven from 0.14mm (0.0055 in.) dia. wire | |
MFCD00148499 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
- Stainless Steel gauze, Type 316
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel
RUO – Research Use Only