Learn More
Gasa de alambre de acero inoxidable, malla 325 tejida a partir de alambre de 0,036 mm de diámetro, tipo 316, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 91.10€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15454075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046715.FL |
75 x 75 mm |
30.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15464075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046715.GT |
150 x 150 mm |
50.60€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15474075
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046715.HB |
300 x 300 mm |
91.10€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.