Learn More
BINDER™ Expansion Rack
Expansion Rack constructed of stainless steel.
Marca:  BINDER™ 8009-1092
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16626463
  • 595.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Gradilla de accesorios
Especificaciones
Especificaciones
Gradillas de expansión: acero inoxidable
Accesorio, gradilla
13.19 in.
15.12 in.
2.6 in.
Cámaras BINDER VD 56, VDL 56
Acero inoxidable
335x384x66 mm
384 mm
66 mm