Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Get optimum results weighing and handling samples and other laboratory materials with cylindrical scoops. Perfect for weighing anything from liquid to gems and other materials, Fisherbrand™ Stainless Steel Seamless Cylindrical Scoops are particularly suitable for pharmaceutical applications.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Cucharas cilíndricas de acero inoxidable
- Especialmente adecuado para aplicaciones farmacéuticas
- Todas las superficies son no reactivas
- Ofrecer absorción cero que cumple con los requisitos de GMP
- Los arañazos en el interior de la cuchara evitan la contaminación cruzada
Especificaciones
Pala | |
Esterilizable en autoclave | |
Cilíndrico | |
220 mm |
Acero inoxidable | |
150 mL | |
Extrusoras para aplicaciones farmacéuticas | |
100 mm |