Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de crisol de acero inoxidable
Con una bisagra aplanada.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11855151
  • 31.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Patrón de arco
  • Las mordazas tienen bordes dentados
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Doblado
Pinzas de crisol
Acero inoxidable
Patrón de arco
1 unidad
381 mm