Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
Marca: Tenak™ TE24264
Detalles adicionales : Peso : 2.42000kg
Descripción
- Seis alturas diferentes de caja
- Para todos los modelos de congelador
- Acero inoxidable
- Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
3 x 3 | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 paquetes | |
140 mm | |
421 mm |
Sí | |
Cajas (3 x 3/9) | |
9 | |
9 | |
1 paquetes | |
246 mm |