Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
Marca: Tenak™ TE35506
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Seis alturas diferentes de caja
- Para todos los modelos de congelador
- Acero inoxidable
- Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
5 x 5 | |
Acero inoxidable | |
25 | |
Placas Microtiter | |
28 | |
1 paquetes | |
332 mm |
Sí | |
Placas de microtitulación (5 x 5/25) | |
25 | |
Sí | |
Congelador horizontal | |
1 paquetes | |
135 mm | |
450 mm |