Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML E1
Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
Marca: Ohaus™ 30517978
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
- Las pesas en masas que van desde 1 gramo a 20 kilogramo están fabricadas con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión.
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
Especificaciones
Sin certificado | |
100 g | |
Caja protectora |
Aleación Troemner 8 | |
0,050 mg |