Learn More
Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5000 mL
Incluye:
Borde
Borde y boquilla
Borde, asa
Borde, boquilla
Borde, boquilla, asa
Descripción
- Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
- Resistente y duradero.
- Fondo de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Incluye | Borde, asa |
Tipo | Vaso de precipitados |