Learn More
Memmert™ Kit de apilado para apilar 2 unidades del mismo tamaño
Para apilar 2 unidades del mismo tamaño
Marca:  Memmert™ ICO150B42114
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17199944
  • 222.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Solo en combinación con el bastidor inferior B33509 o B43598
  • Consta de esquinas de apilamiento
  • Una placa de conexión para la parte posterior, dos soportes para pared
Especificaciones
Especificaciones
ICO150