Learn More
Ohaus™ Soporte para microplacas apilable
El soporte para microplacas apilable OHAUS™ le permite trabajar con hasta cuatro microplacas a la vez.
Marca: Ohaus™ 30400212
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Para su uso con mezclador vorticial V-
- Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
- Mezcle sin esfuerzo cuatro microplacas
Especificaciones
4 Microplacas | |
Plástico | |
4 |
Soporte para microplacas | |
4 soportes apilable para microplacas |