missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SSRP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00€ - 508.00€
Especificaciones
| Antígeno | SSRP1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot : 5-10 μg/mL, Immunoprecipitation |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30067103
|
Novus Biologicals™
NBP3-30846-25ug |
25 μg |
213.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30067174
|
Novus Biologicals™
NBP3-30846-100ug |
100 μg |
508.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SSRP1 Polyclonal antibody specifically detects SSRP1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western BlotEspecificaciones
| SSRP1 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Chromatin-specific transcription elongation factor 80 kDa subunit, cisplatin-DNA SSRP, facilitates chromatin remodeling 80 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex 80 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex subunit SSRP1, FACT, FACT complex subunit SSRP1, FACT80FACT 80 kDa subunit, FACTp80, high mobility group box, hSSRP1, Recombination signal sequence recognition protein 1, structure specific recognition protein 1, Structure-specific recognition protein 1, T160 | |
| Full-length recombinant SSRP1 protein tagged with histidine. | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot : 5-10 μg/mL, Immunoprecipitation | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Phosphate buffered saline | |
| 6749 | |
| IgG | |
| Ammonium sulfate precipitation |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto