missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SSRP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30067103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30067103 25 μg 25 microgramos
30067174 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30067103 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP33084625ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SSRP1 Polyclonal antibody specifically detects SSRP1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSRP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 5-10 μg/mL, Immunoprecipitation
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen Chromatin-specific transcription elongation factor 80 kDa subunit, cisplatin-DNA SSRP, facilitates chromatin remodeling 80 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex 80 kDa subunit, Facilitates chromatin transcription complex subunit SSRP1, FACT, FACT complex subunit SSRP1, FACT80FACT 80 kDa subunit, FACTp80, high mobility group box, hSSRP1, Recombination signal sequence recognition protein 1, structure specific recognition protein 1, Structure-specific recognition protein 1, T160
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full-length recombinant SSRP1 protein tagged with histidine.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6749
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.