Learn More
Thermo Scientific™ SSPE (20X), sin ARNasa
Marke:  Thermo Scientific™ J60783.AP
Weitere Details : Peso : 0.00050kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15463489
  • 91.35€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
20X
Líquido
500mL
Temperaturas ambientes
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote