Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla
Brand: Haldenwanger™ 55/00
Additional Details : Peso : 0.09000kg
Specifications
20 ml | |
Mortero | |
Mortero |
50mm | |
Con boquilla |
Brand: Haldenwanger™ 55/00
Additional Details : Peso : 0.09000kg
20 ml | |
Mortero | |
Mortero |
50mm | |
Con boquilla |